Learn More
Apolipoprotein E/ApoE Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18415323 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18415323 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18415323
Marke: Novus Biologicals NBP131123MFV500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Apolipoprotein E/ApoE Polyclonal antibody specifically detects Apolipoprotein E/ApoE in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Apolipoprotein E/ApoE
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat mFluor Violet 500 SE
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Apo-E, apolipoprotein E, apolipoprotein E3, late onset), MGC1571
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Apolipoprotein E/ApoE Antibody made to carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human Apolipoprotein E. The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Alzheimers Research, Apoptosis, Cancer, Cholesterol Metabolism, Cognition and Behavior, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 348
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG