Learn More
Invitrogen™ Apolipoprotein E4 Human ELISA Kit
Artikelnummer. p-7230789
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 15474903
Marke: Invitrogen™ EHAPOE4
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sandwich ELISA Kit
The Human Apolipoprotein E4 (Hu ApoE4) ELISA quantitates Hu ApoE4 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu ApoE4. Principle of the method The Human ApoE4 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Apo E (Apolipoprotein E) spielt eine wichtige Rolle beim Metabolismus von Lipiden im Plasma und ist auch Bestandteil verschiedener Plasmalipoprotein-Lipidpartikel. Das Protein wird in Leber, Gehirn, Milz und Niere synthetisiert, und die Konzentrationen sind hoch in interstitiellen Flüssigkeiten, wo es eine Rolle bei der Verteilung von Cholesterin aus Zellen spielt, in denen Cholesterin im Übermaß vorhanden ist, zu Zellen, die Cholesterin benötigen. Apo E spielt auch eine wichtige Rolle bei der Bildung von Lipoproteinen und Chylomikronen mit sehr geringer Dichte. Das Apo E-Gen befindet sich auf dem Chromosom 19 an Position 19q13.2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P02649
Assay-Bereich 0.41 bis 100 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,4 ng/mL
Kalibrierbereich 0.4 bis 100 ng/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie GCPR
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes ApoE4. Andere Arten wurden nicht bestimmt.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 348
Gensymbol AD2, APO-E, ApoE4, LDLCQ5, LPG
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Research
Probenvolumen Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym AD2, APO-E, LDLCQ5, LPG
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min