missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Apolipoprotein L1 Antibody (CL0173) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52871MFV610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Apolipoprotein L1 Monoclonal antibody specifically detects Apolipoprotein L1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| Apolipoprotein L1 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| ApoL, APO-L, ApoL-I, Apolipoprotein L, apolipoprotein L, 1, apolipoprotein L1, Apolipoprotein L-I, FSGS4 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from O14791, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology | |
| 8542 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| CL0173 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur