Learn More
APOOL Antibody [DyLight 488], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30281262 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30281262 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30281262
Marke: Novus Biologicals NBP343761G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
APOOL Polyclonal antibody specifically detects APOOL in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen APOOL
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 488
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias AAIR8193, apolipoprotein O-like, chromosome X open reading frame 33, CXorf33, FAM121A, family with sequence similarity 121A, MGC129748, Protein FAM121A, UNQ8193
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human APOOL fragment
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 139322
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG