missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
APOOL Antibody [FITC], Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-43761F
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
APOOL Polyclonal antibody specifically detects APOOL in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
| APOOL | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| AAIR8193, apolipoprotein O-like, chromosome X open reading frame 33, CXorf33, FAM121A, family with sequence similarity 121A, MGC129748, Protein FAM121A, UNQ8193 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human APOOL fragment | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| FITC | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 139322 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido