missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APOOL Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Artikelnummer. 30237600 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30237600 20 μL 20 Mikroliter
30237995 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30237600

Marke: Proteintech 285141AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The APOOL antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human APOOL. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The APOOL antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.

Spezifikation

Antigen APOOL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Konzentration 300 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole CXorf33; FAM121A; MGC129748; UNQ8193
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 139322
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 30 kDa
Produkttyp Polyclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.