Learn More
Molecular Probes™ Apoptotic DNA Ladder Kit
Artikelnummer. 10018932
Change view
Click to view available options
Menge:
50 tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10018932 50 tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10018932 Lieferant Molecular Probes™ Lieferanten-Nr. KHO1021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
DNA-Leiter-Kit für die Apoptose
Das ApoTarget™ Quick Apoptotic DNA Ladder Detection Kit bietet ein einfaches und schnelles Verfahren für die Extraktion chromosomaler DNA. Das Verfahren bereitet DNA für die Verwendung in Methoden vor, die DNA-Fragmentierung in apoptotischen Zellen nachweisen. Im Gegensatz zu anderen Kits, die 1 bis 2 Tage benötigen, um fertig zu werden, benötigt diese Nachweismethode nur weniger als 90 Minuten, um DNA in einem einzelnen Röhrchen ohne Extraktions- oder Säulenschritte vorzubereiten. Die DNA-Fragmentierung lässt sich durch Agarose-Gelelektrophorese einfach visualisieren. Dieses Verfahren erhöht die Rückgewinnung kleiner fragmentierter DNA und verbessert so die Empfindlichkeit des Assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50 tests
Format Rörchen
Produkttyp DNA-Leiter-Kit für die Apoptose
Inhalt und Lagerung Enthält TE-Lysepuffer, Enzyme A und B, Ammoniumacetat-Lösung und DNA-Suspensionspuffer. Kit bei -20 °C lagern.
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
Produktlinie ApoTarget™
Konjugat Ethidiumbromid
Zur Verwendung mit (Geräte) UV-Imager