Learn More
Miele Professional™ Gerätedeckel
Artikelnummer. 10098481 Alle ansehen Miele Produkte
Change view
Click to view available options
:
Deckel; Abmessungen (T x B):60 x 90mm
Artikelnummer.
10098481 Deckel; Abmessungen (T x B):60 x 90mm
1 options
Artikelnummer. 10098481
Marke: Miele Professional™ 5744710
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Gerätedeckel DE-CS6-78 zur oberen Maschinenabdeckung inkl. Seiteneinheit, 60 cm tief, 90 cm breit
Zum Abdecken der Oberseite einer Maschine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Produkttyp Deckel
Farbe Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor