Learn More
Applied Biosystems™ ABY™ Dye Spectral Calibration Plate for Multiplex qPCR, 384-well
Artikelnummer. 15685208 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 plate
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15685208 1 plate 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15685208 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A24736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.00 €
    106.08 € / 1 Stück
    Sparen 101.92 €
    49% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Wird zur ABY™ Farbstoff-Spektralkalibrierung Ihrer Echtzeit-PCR-Systeme ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex und QuantStudio™ 12K Flex mit einem 384-Well Block verwendet.
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts. Die Farbstoffformulierungen verbessern die Ergebnisse durch Multiplexing, indem Fluoreszenzspektren, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer dargestellt werden.
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Vollständige Anweisungen finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts. Die Farbstoffformulierung verbessert die Ergebnisse durch Multiplexing, indem Fluoreszenzspektren, die in Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer dargestellt werden.
Bestellinformation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (-5 °C bis -30 °C).
Kalibrierter Farbstoff ABY™
Zur Verwendung mit (Geräte) QuantStudio™, ViiA™ 7 System
Produkttyp Platte zur Spektrenkalibrierung mit Farbstoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Menge 1 plate
Kalibrierungsart Spektralkalibrierung