Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I or Buffer II
Artikelnummer. 10458064 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Enthält:
Buffer I
Buffer II
Menge:
1.000 Einheiten
1000 Einheiten
25.000 Einheiten
25000 Einheiten
250 Einheiten
3000 Einheiten
5000 Einheiten
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10458064
Marke: Applied Biosystems™ N8080152
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Inhalt: 12 x 50 μl je 5 U/μl AmpliTaq DNA Polymerase; 12 x 1.5 ml GeneAmp 10x PCR-Puffer (100 mM Tris-HCl pH 8.3, 500 mM KCl, 15 mM MgCl2, 0.01 % (w/v) Gelatine).
Eine 94 kDa große, thermostabile, rekombinante DNA-Polymerase
AmpliTaq DNA Polymerase is a 94-kDa, thermostable, recombinant DNA polymerase obtained by expression of a modified form of the Thermus aquaticus (Taq) DNA polymerase gene in E. coli. It is the most thoroughly characterized enzyme available for the PCR process, and its recombinant nature and purification method provide unparalleled purity and reproducibility, vial-to-vial and lot-to-lot.
AmpliTaq™ DNA-Polymerase ist eine rekombinante DNA-Polymerase, die durch Expression einer modifizierten Form des Thermus aquaticus (Taq) DNA-Polymerase-Gens in E. coli gewonnen wird. Es handelt sich um ein vollständig charakterisiertes Enzym, das für den PCR-Prozess verfügbar ist. Die rekombinante Natur und die Reinigungsmethode bieten unvergleichliche Reinheit und Reproduzierbarkeit.
  • Für den PCR-Prozess verfügbares charakterisiertes Enzym
  • QC-getestet, um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten
  • Ideal für PCR
PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 E/μl, 10X
Inhalt und Lagerung Inhalt:
• 12 × 50 µl je 5 E/µl AmpliTaq™ DNA-Polymerase
• 12 × 1,5 ml GeneAmp™ 10x PCR-Puffer (100 mM Tris-HCl pH 8,3, 500 mM KCl, 15 mM MgCl2, 0,01 % (w/v) Gelatine).
Bei -20 °C lagern.
Format Eigenständiges Enzym
Polymerase AmpliTaq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Exonukleaseaktivität 5' – 3'
Produkttyp DNA-Polymerase
Menge 3000 Einheiten
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
Wiedergabetreue (vs. Taq) 1X
Hot-Start Nein
Anzahl Reaktionen 2400 Reaktionen
Überhang 3'-A
Reaktionsformat Separate Komponenten
Größe (Endprodukt) 5 kb oder weniger
Ausgangsmaterial DNA
Enthält Buffer I