Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ 360 DNA-Polymerase
Artikelnummer. 10147004 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 Einheiten
100 Einheiten
1500 Einheiten
250 Einheiten
25 x 1.000 Einheiten
3000 Einheiten
5000 Einheiten
Packungsgröße:
1 Stück
25000 Einheiten
3000 Einheiten
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10147004 1000 Einheiten 1 Stück
10229234 100 Einheiten 1 Stück
10695795 250 Einheiten 1 Stück
10525405 25 x 1.000 Einheiten 25000 Einheiten
10269814 1500 Einheiten 1 Stück
10137204 3000 Einheiten 3000 Einheiten
10753647 5000 Einheiten -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10147004 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4398833
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1498.00 €
    1422.65 € / 1000 Einheiten
    Sparen 75.35 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Includes
AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase wird in einer Menge von 5 E/μl mit 10X AmpliTaq Gold 360 PCR-Puffer, 25 mm M2Cl geliefert2und 360 GC-Enhancer geliefert. Typischerweise je 1.5 ml AmpliTaq Gold 360-Puffer, 25 mm MgCl2und 360 GC-Enhancer pro 250 U Enzym geliefert. Das Lagerungspuffer-Enzym wird in 20 mM Tris, pH 9.0, 100 mM KCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.5 % (w/v) Tween 20, 50 % (v/v) Glycerin geliefert. Quelle: Rekombinante, modifizierte Form des in E. coli exprimierten Thermus aquaticus DNA-Polymerase-Gens. Alle Lösungen sind in entionisiertem, filtersterilisiertem Wasser hergestellt.
Amplifiziert effizient und reproduzierbar lange Sequenzen (bis zu 5 kb)
The Applied Biosystems AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase, when used with AmpliTaq Gold 360 Buffer and the optional 360 GC Enhancer, amplifies a vast range of DNA sequence contexts. This polymerase efficiently amplifies targets present at low copy number, even in the presence of high concentrations of complex DNA, making it especially suited for low-copy pathogen detection and amplification of targets from degraded DNA samples. AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase delivers 360° coverage for a full range of targets.
Bei Verwendung mit dem verbesserten AmpliTaq Gold 360 Puffer und dem optionalen 360 GC-Enhancer amplifiziert Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ 360 DNA-Polymerase eine Vielzahl von DNA-Sequenzen. AmpliTaq Gold™ 360 DNA-Polymerase sorgt für eine 360°-Abdeckung einer ganzen Reihe von Zielen
  • Optimiert für ein extrem breites Spektrum – von alltäglichen bis zu anspruchsvollen Zielen
  • Beispiellose Sensibilität, Spezifität und Ausbeute
  • Robuste Amplifikation GC-reicher Sequenzen mit marktführendem 360 GC-Enhancer
  • Liefert Sequenzierungsdaten höchster Qualität
  • Weniger Abfall, nachhaltige Verpackung
Informationen zur Lizenzbestimmungen (Limited Label Licence) und Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
Amplifikation von mit Bisulfit behandelter DNA, GC-reiche PCR, Heißstart-PCR, Methylierungsanalyse, PCR, PCR und Echtzeit-PCR, RNAi, Epigenetik und nicht-kodierende RNA-Forschung, Routine-PCR
Order Info
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Konzentration 5 U/μl
Inhalt und Lagerung • 1 x 1000 E AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase
• 4 x 1,5 ml AmpliTaq Gold 360 Puffer, 10X
• 4 x 1,5 ml 25 mM MgCl2
• 4 x 1,5 ml 360 GC-Enhancer
Bei -15 bis -25 °C lagern.
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
Polymerase AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Exonukleaseaktivität 5' – 3'
Produkttyp DNA-Polymerase
Menge 1000 Einheiten
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heißstart-PCR
Wiedergabetreue (vs. Taq) 1X
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 800 Reaktionen
Überhang 3'-A
Reaktionsformat Separate Komponenten
Größe (Endprodukt) 5 kb oder weniger
Ausgangsmaterial DNA
Show More Show Less
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.