Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase with Buffer I
Artikelnummer. 10429125 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 Einheiten
12 x 250 Einheiten
250 Einheiten
25 x 1.000 Einheiten
5 x 1.000 Einheiten
Packungsgröße:
1 Stück
25000 Einheiten
3000 Einheiten
5000 Einheiten
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10429125 1000 Einheiten 1 Stück
10026054 250 Einheiten 1 Stück
10229164 12 x 250 Einheiten 3000 Einheiten
10289814 5 x 1.000 Einheiten 5000 Einheiten
10096094 25 x 1.000 Einheiten 25000 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Product Code. 10429125 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. N8080246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 €
    1055.65 € / 1000 Einheiten
    Sparen 44.35 €
    4% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Chemisch modifizierte Form der AmpliTaq DNA-Polymerase, die eine thermische Aktivierung erfordert
AmpliTaq Gold DNA Polymerase with Buffer I is a chemically modified form of AmpliTaq DNA Polymerase requiring thermal activation. The modified enzyme is provided in an inactive state and upon thermal activation, the modifier is permanently released, regenerating active enzyme. The resulting hot-start PCR amplification provides increased sensitivity, specificity, and yield over conventional PCR techniques.
Hot-Start-Aktivierung
Das modifizierte Enzym wird im inaktiven Zustand bereitgestellt. Durch die Hitze-Aktivierung löst sich der Modifikator dauerhaft, wodurch die Aktivität des Enzyms regeneriert wird. Die resultierende Hot-Start-PCR-Amplifikation bietet gegenüber herkömmlichen PCR-Verfahren eine erhöhte Empfindlichkeit, Spezifität und Ausbeute.
Höhere Spezifität, höhere Ausbeute
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase kann in einem Wärmeschritt vor der PCR teilweise oder vollständig aktiviert werden, oder sie kann langsam und zeitlich kontrolliert während der Denaturierungsschritte des Thermocyclings aktiviert werden. Mit oder ohne einen begrenzten vorgelagerten Hitze-Aktivierungsschritt wird das aktive Enzym langsam während des Thermocyclings freigesetzt, sodass es der Template-Konzentration entspricht und die Spezifität erhöht. Die spezifische Produktausbeute wird gesteigert, da Reaktionskomponenten nicht bei der Bildung von unerwünschten Produkten vergeudet werden. Da AmpliTaq Gold DNA-Polymerase ein chemisches Hot-Start-Enzym ist, entfallen Sorgen wegen biologischer Kontaminationen.
AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase für hervorragende Leistung
Ebenfalls erhältlich ist AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase zur Erzielung einer noch besseren PCR-Leistung. Im Vergleich zu AmpliTaq Gold DNA-Polymerase wurde die AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase durch einen zusätzlichen, firmeneigenen Trennprozess gereinigt, um kontaminierende bakterielle DNA-Sequenzen aus dem Enzympräparat zu entfernen. Zusätzlich zu den Hot-Start-Eigenschaften reduziert dieses hochreine Enzym bei Verwendung mit dem verbesserten 360 Gold Puffer falschpositive Ergebnisse, amplifiziert Zielsequenzen mit niedriger Kopienzahl und verbessert die Amplifikation einer Vielzahl von Templates. Der mitgelieferte 360 GC-Enhancer arbeitet mit anspruchsvollen, GC-reichen Templates.
  • Automatisches chemisches Hot-Start-Enzym für höhere Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute
  • Die zeitlich geregelte thermische Aktivierung verbessert die Empfindlichkeit in Amplifikationen mit niedriger Kopienzahl
  • Erfolgreiche Multiplex-PCR spart Zeit und Reagenzien
  • Enthält GeneAmp x10 PCR-Puffer I, der 15 mM MgCl2 enthält
Hot-Start-PCR, PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Order Info
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Konzentration 5 U/μl
Inhalt und Lagerung • 1 x 1,000 E AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
• 4 x 1,5 ml 10X PCR-Puffer I mit MgCl2
Bei -15 bis -30 °C lagern.
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Niedrig
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Exonukleaseaktivität 5' – 3'
Produkttyp DNA-Polymerase mit Puffer I
Menge 1000 Einheiten
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heißstart-PCR
Wiedergabetreue (vs. Taq) 1X
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 800 Reaktionen
Überhang 3'-A
Reaktionsformat Separate Komponenten
Größe (Endprodukt) 5 kb oder weniger
Ausgangsmaterial DNA