Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, LD (Low DNA) with Gold Buffer and MgCl2
Artikelnummer. p-4919370 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 Einheiten
250 Einheiten
Packungsgröße:
1 Set
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10055114
Marke: Applied Biosystems™ 4338856
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Enthält AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, LD (250 Einheiten), GeneAmp 10x PCR Gold-Puffer und MgCl2 Lösung.
Gereinigte AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, die die Kontamination mit bakteriellen DNA-Sequenzen, die häufig in rekombinanten Proteinproben vorkommen, deutlich reduziert
Applied Biosystems AmpliTaq Gold DNA Polymerase, LD (Low DNA), is a highly purified version of AmpliTaq Gold DNA Polymerase that significantly reduces contaminating bacterial DNA sequences commonly present in recombinant protein preparations.
  • Der Herstellungsprozess führt zu hochgereinigtem Enzym mit niedrigeren Konzentrationen an bakterieller DNA
  • Minimiert beim Amplifizieren von bakteriellen Sequenzen falsch-positive PCR-Produkte, die nicht zum Ziel gehören
  • Chemisch modifiziertes Heißstart-Verfahren verhindert biologische Kontamination
  • GeneAmp 10x PCR-Gold-Puffer fördert eine schnellere Enzymaktivierung und eine robuste PCR-Amplifikation
  • Die verbesserte Spezifität mit Time-Release-PCR ist ideal für eine Low-Copy-Zielamplifikation
  • AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, LD verbessert sowohl die Ausbeute als auch die Erfolgsrate für die Zielamplifikation
  • Zuverlässige Ergebnisse
  • Die gereinigte Enzymvorbereitung macht fortschrittliche PCR-Verfahren schnell und einfach
  • In Kombination mit dem im Lieferumfang enthaltenen GeneAmp PCR-Gold-Puffer bietet die AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, LD, ein flexibles Heißstartsystem
  • Geeignet für alle PCR-Anwendungen, bei denen eine bakterielle DNA-Kontamination ausgeschlossen werden muss
Informationen zur Lizenz (Limited Label Licence) und zum Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10X
Inhalt und Lagerung • 1x 250 E AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, LD
• 1x 1,5 ml 10X-PCR Gold-Puffer
• 1x 1,5 ml 25 mM MgCl2
Lagerung bei -15 bis -30 °C.
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Niedrig
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Exonukleaseaktivität 5' – 3'
Produkttyp DNA-Polymerase
Reinheits- oder Qualitätsgrad LD (Low DNA)
Menge 250 Einheiten
Versandbedingung Dry Ice
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heißstart-PCR
Wiedergabetreue (vs. Taq) 1X
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 200 Reaktionen
Überhang 3'-A
Reaktionsformat Separate Komponenten
Größe (Endprodukt) 5 kb oder weniger
Ausgangsmaterial DNA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.