Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ Fast PCR Master Mix
Artikelnummer. 10209584 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
2500 Reaktionen
250 Reaktionen
25 Reaktionen
Packungsgröße:
25 Reaktionen
250 Reaktionen
2500 Reaktionen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
10209584 250 Reaktionen 250 Reaktionen
10630606 25 Reaktionen 25 Reaktionen
10671176 2500 Reaktionen 2500 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10209584 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4390939
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Dieser Mastermix wird in einem 250 μl-Röhrchen geliefert, das für 25 Reaktionen ausreicht.
Vorgemischte Heißstart-Chemie für die Endpunkt-PCR-Analyse
The Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ Fast PCR Master Mix is a premix, hot start chemistry for end-point PCR analysis. Its optimized chemical design enables to shorten PCR running time from a traditional 2 hours to proximal 40 minutes. It generates high quality PCR products that give high quality sequencing results that customers expect from Applied Biosystems™. Optimized for use in sequencing applications, this kit provides specific, high-yield amplicons that can be easily and robustly sequenced. This premixed master mix works with your existing primers to provide sensitive, specific and reproducible results.
Die optimierte chemische Zusammensetzung verkürzt die PCR-Laufzeit von zwei Stunden auf ca. 40 Minuten und erzeugt dennoch qualitativ hochwertige PCR-Produkte, die wiederum qualitativ hochwertige Sequenzierungsergebnisse liefern. Das Kit ist für Anwendungen im Bereich der Sequenzierung optimiert und stellt spezifische Amplikone für eine hohe Ausbeute bereit, die einfach und stabil sequenziert werden können. Dieser vorgemischte Mastermix arbeitet mit vorhandenen Primern und liefert empfindliche, spezifische und reproduzierbare Ergebnisse.
  • Schnelle Ergebnisse: Verkürzt die Zeit von der Probe bis zum Ergebnis
  • Amplifiziert Gene mit einer Länge von 600 bp in ca. 45 Minuten
  • Bessere Sequenzierungsqualität: Spezifische Amplikons für eine hohe Ausbeute sind für Sequenzierungsanwendungen geeignet, die niedrige untere Grenzwerte, eine längere kontinuierliche Leselänge und eine höhere QV-30-Anzahl ergeben
  • Anwenderfreundlich: Der 2X Master Mix ermöglicht einen schnellen Versuchsaufbau
  • Keine Einschränkungen beim Primer-Annealing
Informationen zu Lizenzbestimmungen (Limited Label Licence) und Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
Anwendungen:
Schnelle PCR, PCR, PCR und Echtzeit-PCR, Sanger-Sequenzierung, Technologie und Zubehör für die Sanger-Sequenzierung, Sequenzierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Dieser Master Mix wird in 2 x 1,25 l-Röhrchen geliefert, das für 250 Reaktionen ausreicht.
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Exonukleaseaktivität 5' – 3'
Produkttyp Schneller PCR-Mastermix
Menge 250 Reaktionen
Versandbedingung Nasseis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klonierung, Heißstart-PCR
Wiedergabetreue (vs. Taq) 1X
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 250 Reaktionen
Überhang 3'-A
Reaktionsformat SuperMix oder Master Mix
Größe (Endprodukt) 1,5 kb oder weniger
Ausgangsmaterial DNA
Volumen 2,5 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.