Learn More
Applied Biosystems™ Array Card Calibration Install Kit
Beschreibung
Beinhaltet
Reagenzien zur Durchführung einer Spektralkalibrierung mit FAM™-, VIC™- und ROX™-Farbstoffen, ROI (Region of Interest)- und Normalisierungskalibrierung und zur Ausführung einer RNase P-Verifizierungskarte
Enthält Reagenzien zur Durchführung einer Spektralkalibrierung mit FAM™-, VIC™- und ROX™-Farbstoffen, ROI (Region of Interest)- und Normalisierungskalibrierung sowie zur Ausführung einer RNase P-Verifizierungskarte. Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.Die Farbstoffformulierungen für Ihr ViiA™7 System verbessern die Ergebnisse bei Multiplexing, indem sie Fluoreszenzspektren, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer darstellen.
- Die Farbstoffformulierungen für das ViiA 7 System verbessern die Ergebnisse bei Multiplexing, indem sie Fluoreszenzspektren, die in den Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer darstellen
- Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Vollständige Anweisungen finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts
Bestellinformation
Kit bei -15 ° bis -25 °C lagern
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Reagenz bei -15 bis ± 25 °C lagern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ViiA™ 7-System |
| Produkttyp | Installationssatz für Array-Kartenkalibrierung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Real Time PCR (qPCR) |
| Menge | 1 kit |
| Kalibrierungsart | Spektralkalibrierung |