Learn More
Invitrogen™ Centri-Sep™ Spin Columns
Beschreibung
- Centri-Sep™ Spin Columns verwenden Centri-Sep™ Gel, das eine hervorragende Rückgewinnung von DNA-Fragmenten mit mehr als 16 bp ermöglicht, während mehr als 98 % der Salze, NTPs und anderer Verunreinigungen mit niedrigem Molekulargewicht entfernt werden
- Merkmale der Centri-Sep™ Säulen: Verarbeiten Proben schneller als Ultrafiltrationssäulen
- Schnelle und effiziente Trennung
- Ermöglichen die Verwendung von benutzerdefinierten Puffern
- Praktische 20–100 μl Probengröße
- Als Trockengel
- Lagerung bei Raumtemperatur
- Als Mikrozentrifuge
- Für hohe Leistung: Das Säulendesign basiert auf der Beschreibung der Gelfiltration für die Aufreinigung von DNA aus Nick Translation-Reaktionen von Sambrook, et.al. Jede Centri-Sep; Einheit besteht aus einem speziell für diesen Zweck entwickelten Mikrofugenröhrchen, einem Trockengel, einem Waschröhrchen und einem Probenentnahmeröhrchen
- Ausgezeichnete Rückgewinnung Das Centri-Sep Gel ermöglicht eine hervorragende Rückgewinnung von DNA-Fragmenten, die größer als 16 bp oder 25-mer sind, während >98 % der Salze, NTPs und anderer unerwünschter Verunreinigungen mit niedrigem Molekulargewicht entfernt werden
- Vielseitig Das Säulengel wird entweder mit Wasser in Reagenzqualität oder einem Puffer Ihrer Wahl hydriert und in einer Mikrozentrifuge oder einer Schwingbeckenzentrifuge gesponnen, um die interstitielle Flüssigkeit zu entfernen. Ihre Probe wird dann auf die Säule aufgetragen und erneut gesponnen, sodass Sie nicht nur eine Probe erhalten, die durch die Entfernung von niedermolekularen Komponenten gereinigt, sondern auch in den Puffer Ihrer Wahl getauscht wird
DNA- und RNA-Aufreinigung und -analyse, DNA-Extraktion, Sequenzierung der Reaktionsaufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern |
| Format | Kämme, Röhrchen, Vorgefüllte Kartuschen |
| Produktlinie | Centri-Sep |
| Menge | 100 Säulen |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.