Learn More
Applied Biosystems™ DNA Binding Beads for MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra Kit
Artikelnummer. 15681822 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
8 mL
Packungsgröße:
8 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15681822
Marke: Applied Biosystems™ A25562
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Separat erhältlich, wenn zusätzliche DNA-Bindungs-Beads erforderlich sind
  • Identisch mit DNA-Bindungs-Beads im MagMAX DNA Multiproben-Ultra-Kit (Kat.- Nr. A25594, A25596)
DNA & RNA-Aufreinigung & Analyse, DNA-Extraktion, Aufreinigung von genomischer DNA, gDNA aus tierischem Gewebe & Zellen, gDNA aus Blut (mittelgroß, 100 μl - 1 ml), gDNA aus Blut (klein, < 100 μl), gDNA aus Bukkalzellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). NICHT EINFRIEREN.
Format Kit
Probentyp Blut, Bukkalproben, Zellen, Flüssige Proben (z. B. Serum), Gewebe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung der nächsten Generation, Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR)
Hochdurchsatz-Kompatibilität Kompatibel mit hohem Durchsatz, manuelle Protokolle, automatisierte Protokolle
Produktlinie MagMAX
Produkttyp DNA-Bindungs-Bead
Menge 8 mL
Ziel Genomische DNA