Learn More
Applied Biosystems™ FAM™ Dye Calibration Plate, Fast 96-well
Artikelnummer. 15820403 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15820403
Marke: Applied Biosystems™ 4432600
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zum Beibehalten Ihres Echtzeit-PCR-Intruments mit einem schnellem 96-Well Block.
Die Farbstoffkalibrierung sollte nach dem Lampenwechsel durchgeführt werden. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
Die Farbstoffkalibrierung sollte nach dem Lampenwechsel durchgeführt werden. Vollständige Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
Bestellinformation
Trockeneisversand; Lagerung im Tiefkühlgerät (-5 °C bis -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei –20 °C ± 5 °C lagern
Kalibrierter Farbstoff FAM
Zur Verwendung mit (Geräte) ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx
Produkttyp Farbstoff-Kalibrierungsplatte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Versandbedingung Trockeneis
Menge 1 x 96-Well-Platten
Kalibrierungsart Spektralkalibrierung
Für In-vitro-Diagnostik.