Learn More
Applied Biosystems™ JUN™ Dye Spectral Calibration Plate for Multiplex qPCR, Fast 96-well
Artikelnummer. 15870843 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 plate
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15870843 1 plate 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15870843 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A24735
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00 €
    109.65 € / 1 Stück
    Sparen 105.35 €
    49% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Für die JUN™ Farbstoff-Spektralkalibrierung verschiedener Systeme
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden.Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.Die Farbstoffformulierungen verbessern die Ergebnisse durch Multiplexing, indem Fluoreszenzspektren, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer dargestellt werden.
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Vollständige Anweisungen finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts. Die Farbstoffformulierung verbessert die Ergebnisse durch Multiplexing, indem Fluoreszenzspektren, die in Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer dargestellt werden.
Bestellinformation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -15 °C ± 25 °C lagern
Kalibrierter Farbstoff JUN™, JUN™
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, QuantStudio™, Viia™ 7 System
Produkttyp Platte zur Spektrenkalibrierung mit Farbstoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Menge 1 plate
Kalibrierungsart Spektralkalibrierung
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.