Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra Kit (with extra proteinase K and DNA binding beads)
Artikelnummer. 15424783 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
2500 Aufreinigungen
500 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Set
25 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15424783
Marke: Applied Biosystems™ A25919
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Optimiert für die Isolierung genomischer DNA (gDNA) aus diversen Probentypen, etwa aus ganzen Blutkörperchen, bukkalen Zellen, Speichel, Urin, Blutkarten, Mundspülung und Gewebe
Erhältlich mit zusätzlicher Proteinase K und DNA Bindungs-Beads.
  • Das MagMAX DNA Multi-Proben-Ultra-Kit aufgereinigte gDNA ist ideal für qPCR-Anwendungen auf empfindlichen, skalierbaren Plattformen wie dem QuantStudio™ 12K Flex System mit OpenArray™ Block (mit AccuFill™ System) geeignet. Das Magnet-Bead – basierte Aufreinigungsformat ermöglicht Ihnen einfache Skalierung in der Verarbeitung von 12 bis 500 Proben am Tag und ist daher die ideale Wahl für Studien der Pharmakogenomik (PGx)
  • Merkmale des MagMAX DNA Multi-Proben-Ultra-Kits: Optimierte Protokolle für zahlreiche nichtinvasive biologische Proben
  • Optimiert für DNA-Erträge, die sich für OpenArray™ und Ion AmpliSeq™ Anwendungen eignen
  • Ein Paket für Hochdurchsatz-Erfordernisse
  • Ein Kit für ein vielfältiges Set von Probentypen Warum mehrere Aufreinigungskits zum Isolieren von gDNA aus unterschiedlichen Probentypen erwerben? Dank des MagMAX DNA Multi-Sample Ultra Kits müssen Sie sich nicht mehr den Kopf darüber zerbrechen, welche zusätzlichen Kits Sie benötigen, weil es für die Verwendung mit diversen biologischen Proben optimiert wurde. Das Kit ist für die Hochdurchsatz-Isolierung von gDNA aus 1 bukkalem Tupfer, 50 bis 350µl Vollblut, bis zu 400 µl Urin (ohne Probenkonzentration), bis zu 150 µl Speichel, 1–5 ml Mundspülung, Blutfleckkarten und Gewebeproben von Säugern (bis zu 10 mg) entwickelt worden. Dank der Protokolle und des magnetischen-Bead-Formats ist das it in vollem Umfang zur Automatisierung geeignet
  • Vorteile der MagMAX Magnet–Beadbasierten Aufreinigung Magnetische Beads bieten im Vergleich zu anderen Technologien für die Isolierung von gDNA viele Vorteile. Beads binden gDNA effizienter als Glasfaserfilter, wodurch höhere und gleichmäßigere gDNA-Erträge möglich sind. Da keine Filter verwendet werden, besteht zudem keine Gefahr einer Verstopfung des Filters durch zelluläre Partikel in Proben
Zubehörprodukte Proteinase K (A25561), DNA-Bindungs-Beads (A25562), Waschlösung 1 Konzentrat (AM8504) und Waschlösung 2 Konzentrat (AM8640) sind Bestandteile des Kits und können zudem separat bestellt werden.
Der Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Magnetische Partikelprozessor mit einem 24-Deep-Well-Kopf wird für Probenvolumina von mehr als 50 µl empfohlen.
DNA, RNA-Aufreinigung, Analyse, DNA-Extraktion, Aufreinigung von genomischer DNA, gDNA aus tierischem Gewebe, Zellen, gDNA aus Blut (mittelgroß, 100 µl – 1 ml), gDNA aus Blut (klein, weniger als 100 µl), gDNA aus Bukkalzellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • DNA-Bindungs-Beads, 2 × 8 ml (bei 2 bis 8 °C lagern, NICHT EINFRIEREN)
• DNA-Elutionspuffer 1, 1 x 25 ml (bei Raumtemperatur lagern)
• DNA-Elutionspuffer 2, 1 x 25 ml (bei Raumtemperatur lagern)
• Waschlösung 1 Konzentrat, 1 x 80 ml* (bei Raumtemperatur lagern)
• Waschlösung 2 Konzentrat, 1 x 162 ml* (bei Raumtemperatur lagern)
• Mehrproben-DNA-Lysepuffer, 1 x 100 ml (bei Raumtemperatur lagern)
• nukleasefreies Wasser, 1 x 100 ml (bei Raumtemperatur lagern)
• PK-Puffer, 1 x 96 ml (bei Raumtemperatur lagern)
• Proteinase K, 1 x 4 ml (bei -5 bis -30 °C lagern)
• Ribonuklease A (RNase A), 1 x 1,25 ml (bei -5 bis -30 °C lagern)
*nach Zugabe von Alkohol
Format Kit
Probentyp Blut, Bukkalproben, Zellen, Flüssige Proben (z. B. Serum), Gewebe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung der nächsten Generation, Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR)
Hochdurchsatz-Kompatibilität Kompatibel mit hohem Durchsatz, manuelle Protokolle, automatisierte Protokolle
Anzahl Reaktionen 500 Aufreinigungen
Produktlinie MagMAX
Produkttyp DNA Multi-Sample Ultra-Kit
Menge 500 Aufreinigungen
Ziel Genomische DNA
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.