Learn More
MeltDoctor™ MeltDoctor™ HRM Master Mix
Artikelnummer. 10584835 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 ml
50 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
25 Milliliter
50 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10584835 5 x 5 ml 25 Milliliter
10075704 50 ml 1 Stück
10351235 5 ml 1 Stück
10209164 10 x 5 ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10584835 Lieferant MeltDoctor™ Lieferanten-Nr. 4415452
Vereinfachen Sie Ihren Workflow zur Genexpression
Verwenden Sie den Aktionscode 27975
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Wird in einer praktischen 2x-Mischung geliefert, die Folgendes enthält: AmpliTaq Gold™ 360 DNA-Polymerase, MeltDoctor HRM Farbstoff, eine dNTP-Mischung mit dUTP, Magnesiumsalze und anderen Pufferkomponenten, präzise formuliert für optimale HRM-Ergebnisse
Benötigt
Vorlage und Primer
Enthält alle notwendigen Komponenten (außer Template und Primern) für hervorragende HRM-Leistung über ein breites Spektrum von genomischen Zielen.
High Resolution Melting (HRM)-Analyse wird nach der PCR als Analysemethode zur Identifizierung der genetischen Variation in Nukleinsäuresequenzen angewendet.Im Gegensatz zu einigen anderen Gemischen erfordert MeltDoctor™ HRM Master Mix keine zusätzliche Mischung vor dem Gebrauch und wurde entwickelt und optimiert ausschließlich für HRM-Anwendungen.
  • Geringe Hintergrundfluoreszenz
  • Hohe Helligkeit bei doppelsträngiger DNA
  • Minimale Temperaturverlagerung des DNA-Meltings aufgrund von Farbstoffanbindung
  • Hält PCR-Zyklen dank thermischer Stabilität stand
  • Keine Hemmung der Polymeraseaktivität und deshalb hohe PCR-Effizienz
  • Eine dNTP-Mischung einschließlich dUTP zur Minimierung von Verschleppungskontaminationen durch Amplikonabbau von Uracil-DNA-Glykosylase (UDG) in nachfolgenden PCR-Reaktionen
Durchführung von Mutations-Scans:
  • HRM Analyse kann für Scans nach Mutationen in Zielgenen zur Identifizierung von abweichenden Proben vor der Analyse der Sequenzierung angewendet werden
  • Als eine Mutations-Scantechnik bietet HRM erhebliche Vorteile gegenüber konventionellen Methoden, wie die denaturierende Hochdruckflüssigkeits-Chromatographie (DHPLC) und denaturierende Gradienten-Gelelektrophorese (DGGE)
Vorteile von HRM für Mutations-Scans
  • Niedriger Reagenzverbrauch mit wenig Abfall: HRM benötigt nur 20 μl PCR-Reaktion für die Analyse jeder Probe, wodurch die Notwendigkeit für HPLC-Lösungsmittel oder DGGE-Gels entfällt
  • Einfacher, schneller Arbeitsablauf: Nach der PCR-Amplifikation ist keine zusätzliche Instrumentierung erforderlich. Am Ende des PCR-Profils kann einfach ein hochauflösender Schmelzschritt hinzugefügt werden, um eine sofortige Analyse zu ermöglichen
  • Schnelle Optimierung: Im Gegensatz zu DHPLC ist keine thermische Optimierung erforderlich
  • Geringer Probenverbrauch: nach der HRM-Analyse kann das PCR-Produkt direkt in einer Sanger-Sequenzierungsreaktion verwendet werden
    Hochwertige Komponenten
    • Magnesiumsalze und andere Pufferkomponenten, exakt formuliert zur Erzielung optimaler HRM-Ergebnisse
    • AmpliTaq Gold™ 360 DNA-Polymerase, eine hochgereinigte DNA-Polymerase, die für den sofortigen Hot-Start und eine Probenvorbereitung bei Raumtemperatur entwickelt wurde und nicht-spezifische Produkte minimiert
    • MeltDoctor™ HRM Farbstoff, eine stabilisierte Form des fluoreszierenden SYTO™ 9 doppelsträngigen Nukleinsäure-Farbstoffs, entwickelt von Molecular Probes
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage. Versandbedingungen: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Zu den Komponenten des MeltDoctor™ HRM Master Mix, die in einem praktischen 2 x-Gemisch geliefert werden, gehören: AmpliTaq Gold™ 360 DNA-Polymerase, MeltDoctor™ HRM Dye, eine dNTP-Mischung einschließlich dUTP, Magnesiumsalze und anderen Pufferkomponenten, präzise formuliert, um optimale HRM-Ergebnisse zu erzielen.
Bei -15 °C bis -25 °C lagern
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage (exaktes Verfallsdatum auf Produkt und COFA).
Nachweisverfahren HRM
Form Flüssig
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Verfahren Hochauflösende Schmelzkurvenanalyse (HRM), Mutations-Scans
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, 7900HT Fast System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System
Genotypisierungsziel SNPs (Unbekannt oder Zahlreich), epigenetische Targets
Marker oder Farbstoff HRM (High Resolution Melting)-Farbstoff, SYTO 9
Produktlinie MeltDoctor
Produkttyp HRM-Mastermix
Menge 5 x 5 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genotypisierung
Anzahl Reaktionen 2500 Reaktionen
Probentyp DNA (genomisch), cDNA
Volumen 55 mL