Learn More
MeltDoctor™ MeltDoctor™ HRM Master Mix
Artikelnummer. p-4926999 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
5 ml
50 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
25 Milliliter
50 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10075704
Marke: MeltDoctor™ 4409535
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Wird in einer praktischen 2x-Mischung geliefert, die Folgendes enthält: AmpliTaq Gold™ 360 DNA-Polymerase, MeltDoctor HRM Farbstoff, eine dNTP-Mischung mit dUTP, Magnesiumsalze und anderen Pufferkomponenten, präzise formuliert für optimale HRM-Ergebnisse
Benötigt
Vorlage und Primer
Enthält alle notwendigen Komponenten (außer Template und Primern) für hervorragende HRM-Leistung über ein breites Spektrum von genomischen Zielen.
High Resolution Melting (HRM)-Analyse wird nach der PCR als Analysemethode zur Identifizierung der genetischen Variation in Nukleinsäuresequenzen angewendet.Im Gegensatz zu einigen anderen Gemischen erfordert MeltDoctor™ HRM Master Mix keine zusätzliche Mischung vor dem Gebrauch und wurde entwickelt und optimiert ausschließlich für HRM-Anwendungen.
  • Geringe Hintergrundfluoreszenz
  • Hohe Helligkeit bei doppelsträngiger DNA
  • Minimale Temperaturverlagerung des DNA-Meltings aufgrund von Farbstoffanbindung
  • Hält PCR-Zyklen dank thermischer Stabilität stand
  • Keine Hemmung der Polymeraseaktivität und deshalb hohe PCR-Effizienz
  • Eine dNTP-Mischung einschließlich dUTP zur Minimierung von Verschleppungskontaminationen durch Amplikonabbau von Uracil-DNA-Glykosylase (UDG) in nachfolgenden PCR-Reaktionen
Durchführung von Mutations-Scans:
  • HRM Analyse kann für Scans nach Mutationen in Zielgenen zur Identifizierung von abweichenden Proben vor der Analyse der Sequenzierung angewendet werden
  • Als eine Mutations-Scantechnik bietet HRM erhebliche Vorteile gegenüber konventionellen Methoden, wie die denaturierende Hochdruckflüssigkeits-Chromatographie (DHPLC) und denaturierende Gradienten-Gelelektrophorese (DGGE)
Vorteile von HRM für Mutations-Scans
  • Niedriger Reagenzverbrauch mit wenig Abfall: HRM benötigt nur 20 μl PCR-Reaktion für die Analyse jeder Probe, wodurch die Notwendigkeit für HPLC-Lösungsmittel oder DGGE-Gels entfällt
  • Einfacher, schneller Arbeitsablauf: Nach der PCR-Amplifikation ist keine zusätzliche Instrumentierung erforderlich. Am Ende des PCR-Profils kann einfach ein hochauflösender Schmelzschritt hinzugefügt werden, um eine sofortige Analyse zu ermöglichen
  • Schnelle Optimierung: Im Gegensatz zu DHPLC ist keine thermische Optimierung erforderlich
  • Geringer Probenverbrauch: nach der HRM-Analyse kann das PCR-Produkt direkt in einer Sanger-Sequenzierungsreaktion verwendet werden
    Hochwertige Komponenten
    • Magnesiumsalze und andere Pufferkomponenten, exakt formuliert zur Erzielung optimaler HRM-Ergebnisse
    • AmpliTaq Gold™ 360 DNA-Polymerase, eine hochgereinigte DNA-Polymerase, die für den sofortigen Hot-Start und eine Probenvorbereitung bei Raumtemperatur entwickelt wurde und nicht-spezifische Produkte minimiert
    • MeltDoctor™ HRM Farbstoff, eine stabilisierte Form des fluoreszierenden SYTO™ 9 doppelsträngigen Nukleinsäure-Farbstoffs, entwickelt von Molecular Probes
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage. Versandbedingungen: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Zu den Komponenten des MeltDoctor™ HRM Master Mix, die in einem praktischen 2 x-Gemisch geliefert werden, gehören: AmpliTaq Gold™ 360 DNA-Polymerase, MeltDoctor™ HRM Dye, eine dNTP-Mischung einschließlich dUTP, Magnesiumsalze und anderen Pufferkomponenten, präzise formuliert, um optimale HRM-Ergebnisse zu erzielen.
Bei -15 °C bis -25 °C lagern
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage (exaktes Verfallsdatum auf Produkt und COFA).
Nachweisverfahren HRM
Form Flüssig
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Verfahren Hochauflösende Schmelzkurvenanalyse (HRM), Mutations-Scans
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, 7900HT Fast System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System
Genotypisierungsziel SNPs (Unbekannt oder Zahlreich), epigenetische Targets
Marker oder Farbstoff HRM (High Resolution Melting)-Farbstoff, SYTO 9
Produktlinie MeltDoctor
Produkttyp HRM-Mastermix
Menge 50 ml
Versandbedingung Nasseis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genotypisierung
Anzahl Reaktionen 5000 Reaktionen
Probentyp DNA (genomisch), cDNA
Volumen 20 ml, 50 ml