Beschreibung
MicroAmp™ Deckelstreifen haben ein gewölbtes Profil und eignen sich für Endpunkt-PCR. 12-Kappen-Streifen sind entweder transparent oder in einem Set mit roten, orangen, blauen und grünen Kappen erhältlich.
- Wirkt sich nicht störend auf das Erfassen von Probenmesswerten aus
- Sichere Abdichtung zur Minimierung von Verdunstung
- Einfaches Befestigen und Entfernen
- Verwenden Sie MicroAmp Deckelstreifen zum Versiegeln von Röhrchen und Minimieren der Kontaminationsgefahr in den Proben-Wells und sorgen Sie damit für zuverlässige Ergebnisse
- Einfach zu bedienen
- Mit dem MicroAmp Cap Installationstool (separat erhältlich) können Sie die Deckel nach unten drücken und eine sichere Abdichtung erreichen
- Wenn Sie bereit sind, können Sie die Deckel ganz einfach mit den Endlaschen abziehen
- Farben erleichtern die Organisation
- Erhältlich in verschiedenen Farben zur Nachverfolgung von Röhrchen während der Assay-Vorbereitung
Informationen zur Lizenz (Limited Label Licence) und zum Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert DNA-/RNase-frei |
| Farbe | Divers |
| Menge | 1000 Streifen (5-er Packung/200) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermocycler |
| Produktlinie | MicroAmp |
| Material | Polypropylen |
| Inhalt und Lagerung | Enthält 1.000 MicroAmp™ 12-Kappen-Streifen (5 Packungen der Kat.-Nr. N8010534, 200 Stück pro Packung). Bei Raumtemperatur lagern. |
| Verschlusstyp | Gewölbte Kappen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Format | 1.000 Streifenkappen |
| Mehr anzeigen |