Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 12-Cap Strip
Artikelnummer. p-4926357 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Farbe:
Divers
Menge:
1000 Streifen (5-er Packung/200)
200 Streifen
Zur Verwendung mit (Geräte):
Thermocycler
Packungsgröße:
1 Stück
12 PCS
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10498444
Marke: Applied Biosystems™ N8010534
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Passt auf MicroAmp Reaktionsröhrchen, Röhrchen-Streifen und 96-Well-Platten
MicroAmp™ Deckelstreifen haben ein gewölbtes Profil und eignen sich für Endpunkt-PCR. 12-Kappen-Streifen sind entweder transparent oder in einem Set mit roten, orangen, blauen und grünen Kappen erhältlich.
  • Wirkt sich nicht störend auf das Erfassen von Probenmesswerten aus
  • Sichere Abdichtung zur Minimierung von Verdunstung
  • Einfaches Befestigen und Entfernen
Minimierte Verdunstung
  • Verwenden Sie MicroAmp Deckelstreifen zum Versiegeln von Röhrchen und Minimieren der Kontaminationsgefahr in den Proben-Wells und sorgen Sie damit für zuverlässige Ergebnisse
  • Einfach zu bedienen
  • Mit dem MicroAmp Cap Installationstool (separat erhältlich) können Sie die Deckel nach unten drücken und eine sichere Abdichtung erreichen
  • Wenn Sie bereit sind, können Sie die Deckel ganz einfach mit den Endlaschen abziehen
  • Farben erleichtern die Organisation
  • Erhältlich in verschiedenen Farben zur Nachverfolgung von Röhrchen während der Assay-Vorbereitung
Informationen zur Lizenz (Limited Label Licence) und zum Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Farbe Divers
Menge 200 Streifen
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler
Produktlinie MicroAmp
Material Polypropylen
Inhalt und Lagerung Enthält 200 MicroAmp™ 12-Kappen-Streifen, transparent. Bei Raumtemperatur lagern.
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Versandbedingung Raumtemperatur
Verschlusstyp Gewölbte Kappen
Anzahl Wells 96
Format 200 Streifenkappen
Produkttyp 12-er Deckelstreifen