Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 48-Well optische Klebefolie
Artikelnummer. p-4918064 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
100 Folien
25 Folien
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10784027
Marke: Applied Biosystems™ 4375928
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
100 oder 25 MicroAmp 48-Well optische Klebefolie
Reduziert die Wahrscheinlichkeit von Kontaminationen zwischen Wells und Probenverdunstungen beim Auftragen auf 48-Well-Mikrotiterplatten
  • Alle Wells werden durch druckempfindliche Klebefolie fest versiegelt.
  • Wirkt sich nicht störend auf das Erfassen von Probenmesswerten aus
  • Einfach anzuwenden und zu entfernen, bleibt nicht an den Handschuhen kleben
  • Verhinderung von Probenverlust
  • Ein optisch durchsichtiger Klebefilm verhindert Probenverlust durch sichere Versiegelung in Wells von Mikrotiterplatten und verringert Lecks, Verdampfung und Kontamination zwischen Proben-Wells, damit konsistente Echtzeit-PCR-Daten bereitgestellt werden können.
  • Einfach zu verwenden: Einfach die Schutzfolie abziehen und fest auf die Oberseite der Mikrotiterplatte aufdrücken.
  • Nach der Versiegelung können Mikrotiterplatten sicher gestapelt werden, ohne dass Kontamination zu befürchten ist.
  • Passt auf MicroAmp Fast optische 48-Well-Platten
Hinweis: Informationen zu den Lizenzbestimmungen (Limited Label Licence) und Marken finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Anwendungen:
PCR, PCR & Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Optisch
Material Polyester
Anzahl Wells 48
Menge 25 Folien
Inhalt und Lagerung Enthält 25 MicroAmp™ 48-Well optische Klebefolien. Bei Raumtemperatur lagern.
Zur Verwendung mit (Geräte) StepOne™,
Versandbedingung Raumtemperatur
Produkttyp Folie, Dichtung oder Applikator
Produktlinie MicroAmp
Haftmittel Druckempfindlich
Plate Compatibility 48-Well-Platte