Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 8-Cap Strip, assorted colors
Artikelnummer. 10713625 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
300 Streifen, verschiedene Farben
Packungsgröße:
300 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10713625 300 Streifen, verschiedene Farben 300 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10713625 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. N8010835
Schwerpunkt: Regenerative Therapien
Verwenden Sie den Aktionscode 28027
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Passt auf MicroAmp Reaktionsröhrchen, Röhrchen-Streifen und 96-Well-Platten
MicroAmp™ Deckelstreifen haben ein gewölbtes Profil und eignen sich für Endpunkt-PCR. 8-Kappen-Streifen sind entweder transparent oder in einem Set mit roten, orangen, blauen und grünen Kappen erhältlich.
  • Wirkt sich nicht störend auf das Erfassen von Probenmesswerten aus
  • Sichere Abdichtung zur Minimierung von Verdunstung
  • Einfaches Befestigen und Entfernen
Minimierte Verdunstung
  • Verwenden Sie MicroAmp Deckelstreifen zum Versiegeln von Röhrchen und Minimieren der Kontaminationsgefahr in den Proben-Wells und sorgen Sie damit für zuverlässige Ergebnisse
  • Einfach zu bedienen
    • Mit dem MicroAmp Cap Installationstool (separat erhältlich) können Sie die Deckel nach unten drücken und eine sichere Abdichtung erreichen
    • Wenn Sie bereit sind, können Sie die Deckel ganz einfach mit den Endlaschen abziehen
    Farben erleichtern die Organisation
    • Erhältlich in verschiedenen Farben zur Nachverfolgung von Röhrchen während der Assay-Vorbereitung
    • Verwenden Sie für Echtzeit-PCR-Anwendungen MicroAmp Optische 8er-Deckelstreifen (Herst.- Nr. 4323032) mit flachem Profil
    PCR, PRC und Echtzeit-PCR
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
    Farbe Divers
    Volumen (metrisch) 0,2 ml
    Menge 300 Streifen, verschiedene Farben
    Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler
    Produktlinie MicroAmp
    Material Polypropylen
    Inhalt und Lagerung Streifen mit 8 angehängten Verschlüssen zur Verwendung mit 0,2 ml-Einzelröhrchen, Streifenröhrchen (0,1 oder 0,2 ml) oder 48- oder 96-Well-Mikrotiterplatten. Farblich sortiert
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Verschlusstyp Gewölbte Kappen
    Anzahl Wells 96
    Format 200 Streifenkappen
    Produkttyp 8-er Deckelstreifen