Beschreibung
- Das robuste Design ermöglicht eine kontinuierliche Verwendung mit hochwertigen Ergebnissen
- Praktische, kostengünstige Alternative zu MicroAmp Caps
- Patentiertes einteiliges Design für mehr Komfort
- Bis zu fünfmal wiederverwendbar
- Hergestellt aus PCR-kompatiblen Naturkautschuk
- Nicht-steril und autoklavierbar
- Plattform: GeneAmp™ 9700
Informationen zu Lizenzbestimmungen (Limited Label Licence) und Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PRC und Real-Time PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert DNA-/RNase-frei |
| Inhalt und Lagerung | Die MicroAmp™ 96-Well vollständige Plattenabdeckung besteht aus PCR-kompatiblem Gummi. Es ist unsteril, autoklavierbar und garantiert bis zu fünfmal wiederverwendbar. |
| Verpackung | 5 Abdeckungen |
| Produktlinie | MicroAmp |
| Farbe | Naturfarben |
| Produkttyp | Mikrotiterplatten-Deckel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 2720 Thermal Cycler, 6100 Thermocycler, GeneAmp 9700, 2720 Thermocycler |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR |
| Mehr anzeigen |