Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-Well-Stützbasen
Artikelnummer. 10157444 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 bases
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10157444 10 bases 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10157444 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4379590
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Enthält 10 MicroAmp 96-Well-Stützböden
Für die Aufnahme von MicroAmp Reaktionsröhrchen in Tablett-/Halterungssets oder MicroAmp 48- und 96-Well-Platten für die praktische Verwendung in der Vor- und Nachbereitung von PCR-Proben
  • Praktisch für die Vor- und Nachverarbeitung von PCR-Proben
  • Einfache Handhabung beim Pipettieren
  • Unterstützt 48-Well- und 96-Well-Plattenformate
  • Einheitliche Ergebnisse bei allen Instrumenten mit beheizten Probenabdeckungen, ohne Kondensation oder die Notwendigkeit einer Überschichtung mit Mineralöl
  • Firmeneigene MicroAmp Reaktionsröhrchen sind für eine leistungsstarke PCR-Reaktion unerlässlich und gewährleisten eine größtmögliche Temperatur- und Amplifikationshomogenität für Ihre Proben.
  • Plattform: 2720 Thermocycler, 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 7000 System, 7300 System, 7500 Fast Dx System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR System, QuantStudio™, QuantStudio Dx, SimpliAmp™ Thermocycler, StepOnePlus™, Veriti™ Dx Fast Thermocycler, Veriti Dx Thermocycler, Veriti Fast Thermocycler, Veriti Thermocycler, ViiA™ 7 Dx Fast System, ViiA 7 Dx System, ViiA 7 Fast System, ViiA 7 System
Informationen zur Lizenz (Limited Label Licence) und zum Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Inhalt und Lagerung Enthält 10 MicroAmp™ 96-Well-Stützböden. Bei Raumtemperatur lagern.
Verpackung 10 Basen
Produktlinie MicroAmp
Farbe Schwarz
Produkttyp 96-Well-Plattenbasis
Zur Verwendung mit (Geräte) 2720 Thermocycler, 3500xL Dx Genanalysator, 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, AB 2720 Thermocycler, GeneAmp 9700, QuantStudio™, SimpliAmp™ Thermocycler, StepOnePlus™, Veriti Dx Fast Thermocycler, Veriti Dx Thermocycler, Veriti Fast Thermocycler, Veriti Thermocycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, 3500xL Genanalysator, QuantStudio™ Dx, ProFlex™ PCR System, ViiA™ 7 Dx Fast System, ViiA™ 7 Fast System, 3730xl DNA-Analysator, 7500 Fast Dx System, 3130 Genanalysator, 2720 Thermocycler, 3730 DNA-Analysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator
Anzahl Wells 96
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR
Plattenkompatibilität 96-Well-Platten
Menge 10 bases
Versandbedingung Raumtemperatur