Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ optische, schnelle, transparente 96-Well-Reaktionsmikrotiterplatten, mit Barcode
Artikelnummer. 15206343 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 Platten
500 Platten
Packungsgröße:
20 Stück
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15206343 20 Platten 20 Stück
15253015 500 Platten 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15206343 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4483485
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00 €
    178.65 € / 20 Stück
    Sparen 9.35 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ideale Lösung für Arbeiten, die spezielle Handhabung und ein noch höheres Maß an Langlebigkeit erfordern, zur Verwendung für Experimente mit mehreren Instrumenten
  • Optimiert für die Verwendung mit Applied Biosystems Geräten
  • Zertifiziert frei von DNA, RNAse und PCR-Inhibitoren mit Probenahme-Tests während der Prozesse
  • Hergestellt gemäß ANSI™/SBS-Standard, gut geeignet für Labore mit hohem Durchsatz und Roboter-Handhabung
  • Hohe mechanische Stabilität und flache Form, erfüllt umfassend alle Workflow-Erfordernisse
  • Die Verwendung von Polypropylen und Hochtemperatur-Formverfahren hilft, die Bindung von DNA, RNA und Enzymen zu verhindern, während das Polycarbonat mechanische Stabilität, eine flache Form und lange Lebensdauer gewährleistet.
  • Die ideale Wahl zur Verwendung mit automatisierten Geräten, Robotik und in Mehrgeräte-Experimenten (wie Thermocycler, Echtzeit-Thermocycler, Genanalysator)
  • Die dünnwandige Konstruktion ermöglicht eine perfekte Passform für Thermoblöcke mit hervorragender Wärmeübertragung von Thermoblock zu Probe.
  • Der leicht zu lesende, schwarze Well-Identifikationstext trägt zur Minimierung von Pipettierungsfehlern bei und verbessert die Produktivität bei der Probenvorbereitung.
  • Plattform: 310 Genanalysator, 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 7500 Fast Dx System, 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOnePlus™, Veriti™ Dx Fast Thermocycler, Veriti Fast Thermocycler, ViiA™ 7 Dx Fast System, ViiA 7 Fast System
PCR, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Inklusive Barcode
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Verpackung 20 Platten
Produktlinie MicroAmp
Farbe Optisch, Transparent
Produkttyp Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator
Ausführung des Rahmens Halbhoch
Material Polycarbonat, Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 0,2 ml
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,1 ml
Menge 20 Platten
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell