Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Green Reaction Plates with Barcode
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Ideale Lösung für Arbeiten, die spezielle Handhabung und ein noch höheres Maß an Langlebigkeit erfordern, geeignet für Experimente mit mehreren Instrumenten
- Zertifiziert frei von DNA, RNAse und PCR-Inhibitoren mit Probenahme-Tests während der Prozesse
- Hergestellt gemäß ANSI™/SBS-Standard, gut geeignet für Labore mit hohem Durchsatz und Roboter-Handhabung
- Hohe mechanische Stabilität und flache Form, erfüllt umfassend alle Workflow-Erfordernisse
- Die Verwendung von Polypropylen und Hochtemperatur-Formverfahren hilft, die Bindung von DNA, RNA und Enzymen zu verhindern, während das Polycarbonat mechanische Stabilität, eine flache Form und lange Lebensdauer gewährleistet.
- Die ideale Wahl zur Verwendung mit automatisierten Geräten, Robotik und in Mehrgeräte-Experimenten (wie Thermocycler, Echtzeit-Thermocycler, Genanalysator)
- Die dünnwandige Konstruktion ermöglicht eine perfekte Passform für Thermoblöcke mit hervorragender Wärmeübertragung von Thermoblock zu Probe.
- Der leicht zu lesende, schwarze Well-Identifikationstext trägt zur Minimierung von Pipettierungsfehlern bei und verbessert die Produktivität bei der Probenvorbereitung.
- Plattform: 2720 Thermocycler, 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR System, QuantStudio™, QuantStudio Dx, SimpliAmp™ Thermocycler, Veriti™ Dx Thermocycler, Veriti Thermocycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA 7 System
PCR, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Inklusive Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert DNA-/RNase-frei |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Verpackung | 20 Platten |
| Produktlinie | MicroAmp |
| Farbe | Optisch, Grün |
| Produkttyp | Mikrotiterplatte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator |
| Ausführung des Rahmens | Halbhoch |
| Material | Polycarbonat, Polypropylen |
| Mehr anzeigen |