Learn More
Applied Biosystems™ Microamp™ Schnelle, optische 48-Well-Reaktionsmikrotiterplatte
Artikelnummer. 10167874 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 Platten
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10167874 20 Platten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10167874 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4375816
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
20 Platten
Optimiert für unübertroffene Temperaturgenauigkeit und -homogenität für schnelle, effiziente PCR-Amplifikationen
  • Hergestellt aus einem einzigen starren 48-Well-Polypropylenstück
  • Kompatibel mit StepOne™ Echtzeit-PCR-Systemen
  • Die maximale Wärmeleitfähigkeit gewährleistet präzises Thermocycling
  • Reproduzierbare, spezifische und empfindliche Real-Time PCR-Ergebnisse in nur 40 Minuten
  • Wurde zur Gewährleistung einheitlicher Ergebnisse für die Verwendung mit anderen Systemkomponenten validiert
  • Jede Reaktionsplatte besitzt ein eindeutiges Etikett mit einer aus acht Zeichen bestehender Seriennummer (Barcode), die zur Verhinderung von Verfolgungsfehlern maschinenlesbar ist und auch vom Anwender ausgelesen werden kann
  • Durch das moderne Design wird der thermische Kontakt mit dem StepOne Echtzeit-PCR-System deutlich verstärkt
  • Die einheitliche Dicke der Wells ermöglicht eine einheitliche PCR der Proben, wodurch experimentelle Artefakte reduziert und schnelle, genaue Ergebnisse gewährleistet werden
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.
PCR, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Inhalt und Lagerung Enthält 20 Platten.
Lagerung bei Raumtemperatur möglich. Unter adäquaten Lagerbedingungen sind die Platten unbegrenzt lange lagerfähig.
Verpackung 20 Platten
Produktlinie MicroAmp
Farbe Optisch
Produkttyp Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator
Ausführung des Rahmens Halbhoch
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 0,2 ml
Anzahl Wells 48
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,1 ml
Menge 20 Platten
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Versandbedingung Raumtemperatur