Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical 384-Well-Reaktionsmikrotiterplatte mit Barcode
Artikelnummer. 10505035 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Enthält:
1000 Platten
500 Platten
50 Platten
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
500 PCS
Artikelnummer. Enthält unitSize
10505035 1000 Platten 1 Stück
10005724 50 Platten 50 Stück
10209594 500 Platten 500 PCS
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10505035
Marke: Applied Biosystems™ 4343814
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Für unübertroffene Temperaturgenauigkeit und -homogenität zur schnellen und effizienten PCR-Amplifikation
  • Hergestellt aus einem einzigen, starren Polypropylen-Stück in einem 384-Well-Format
  • Entwickelt für die Verwendung mit Applied Biosystems 384-Well-Real-Time PCR-Systemen und Thermocyclern
  • Mattiert zur Minimierung von Störfluoreszenz, die von den Wells des Thermocycler-Blockes abstrahlt
  • Geprüft zur Eliminierung von Platten mit Eigenfluoreszenz
  • Das einzigartige Design liefert eine Barriere für die Umgebungsluft und gewährleistet damit Temperaturkonstanz zwischen den Wells
  • Jede Reaktionsplatte besitzt ein eindeutiges Etikett mit einer aus acht Zeichen bestehender Seriennummer (Barcode), die zur Verhinderung von Verfolgungsfehlern maschinenlesbar ist und auch vom Anwender ausgelesen werden kann
  • Plattform: 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, QuantSt
PCR, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Inklusive Barcode
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Inhalt und Lagerung Enthält 50 Beutel mit je 20 Platten (1000 Platten).
Kann bei Raumtemperatur gelagert werden. Bei ordnungsgemäßer Lagerung können Platten unbegrenzt lange gelagert werden.
Verpackung 1.000 Platten
Produktlinie MicroAmp
Farbe Optisch
Produkttyp Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator
Ausführung des Rahmens Stehrand
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 40 μl
Anzahl Wells 384
Enthält 1000 Platten
Menge 1,000 plates
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Versandbedingung Raumtemperatur