Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Reaction Tube without Cap, 0.2 mL
Artikelnummer. 10279254 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10.000 Röhrchen
2000 Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
10000 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10279254 2000 Röhrchen 1 Stück
10631386 10.000 Röhrchen 10000 PCS
10184737 10.000 Röhrchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10279254 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. N8010533
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Enthält 10,000 MicroAmp™ Reaktionsröhrchen ohne Deckel, 0.2 ml.
Benötigt
Verschluss mit Deckeln oder Versiegelung der gesamten Platte.
Eignet sich optimal für präzise PCR
Zur Verwendung mit Applied Biosystems 0,2 ml-Thermocyclern, einschließlich Veriti™ 96-Well Thermocycler, GeneAmp™ PCR-System 9700 und 2720 Thermocycler.
  • Einheitliche Kunststoffdicke für gleichmäßige Erwärmung und Kühlung und präzise Ergebnisse
  • Polierte Oberfläche und konischer Boden ermöglichen maximale Rückgewinnung der Proben
  • Zeichnen sich durch unübertroffene Temperaturgenauigkeit und -homogenität bei schnellen und ölfreien PCR-Amplifikationen aus
  • Die dünne, konische Wand wurde entwickelt, um einen optimalen Kontakt mit dem Probenblock zu gewährleisten, während die gleichmäßige Wanddicke eine optimale Wärmeübertragung für präzise PCR-Ergebnisse gewährleistet
  • Die Röhrchen werden strengen Qualitätstests unterzogen, um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten
  • Plattform: 2720 Thermocycler, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR-System, SimpliAmp™ Thermocycler, Veriti™ Dx-Thermocycler, Veriti™ Thermocycler
Informationen zur Lizenz (Limited Label Licence) und zum Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Farbe Naturfarben
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,1 ml
Volumen (metrisch) 0,15 ml
Menge 2000 Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler oder Real-Time-PCR-Systeme
Produktlinie MicroAmp
Material Polypropylen
Inhalt und Lagerung Enthält 2.000 MicroAmp™ Reaktionsröhrchen ohne Kappen, 0,2 ml. Verschluss mit Kappen oder Versiegelung der gesamten Platte erforderlich. Das empfohlene maximale Reaktionsvolumen beträgt 100 µl. Bei Raumtemperatur lagern.
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Versandbedingung Raumtemperatur
Verschlusstyp Nicht enthalten
Anzahl Wells 96
Format 2.000 Röhrchen
Produkttyp Reaktionsröhrchen