Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Reaction Tube without Cap, 0.2 mL
Artikelnummer. p-4918086 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
10.000 Röhrchen
2000 Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
10000 PCS
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10279254
Marke: Applied Biosystems™ N8010533
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Enthält 10,000 MicroAmp™ Reaktionsröhrchen ohne Deckel, 0.2 ml.
Benötigt
Verschluss mit Deckeln oder Versiegelung der gesamten Platte.
Eignet sich optimal für präzise PCR
Zur Verwendung mit Applied Biosystems 0,2 ml-Thermocyclern, einschließlich Veriti™ 96-Well Thermocycler, GeneAmp™ PCR-System 9700 und 2720 Thermocycler.
  • Einheitliche Kunststoffdicke für gleichmäßige Erwärmung und Kühlung und präzise Ergebnisse
  • Polierte Oberfläche und konischer Boden ermöglichen maximale Rückgewinnung der Proben
  • Zeichnen sich durch unübertroffene Temperaturgenauigkeit und -homogenität bei schnellen und ölfreien PCR-Amplifikationen aus
  • Die dünne, konische Wand wurde entwickelt, um einen optimalen Kontakt mit dem Probenblock zu gewährleisten, während die gleichmäßige Wanddicke eine optimale Wärmeübertragung für präzise PCR-Ergebnisse gewährleistet
  • Die Röhrchen werden strengen Qualitätstests unterzogen, um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten
  • Plattform: 2720 Thermocycler, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR-System, SimpliAmp™ Thermocycler, Veriti™ Dx-Thermocycler, Veriti™ Thermocycler
Informationen zur Lizenz (Limited Label Licence) und zum Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Farbe Naturfarben
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,1 ml
Volumen (metrisch) 0,15 ml
Menge 2000 Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler oder Real-Time-PCR-Systeme
Produktlinie MicroAmp
Material Polypropylen
Inhalt und Lagerung Enthält 2.000 MicroAmp™ Reaktionsröhrchen ohne Kappen, 0,2 ml. Verschluss mit Kappen oder Versiegelung der gesamten Platte erforderlich. Das empfohlene maximale Reaktionsvolumen beträgt 100 µl. Bei Raumtemperatur lagern.
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Versandbedingung Raumtemperatur
Verschlusstyp Nicht enthalten
Anzahl Wells 96
Format 2.000 Röhrchen
Produkttyp Reaktionsröhrchen