Learn More
Applied Biosystems™ Protein Thermal Shift™ Starter Kit
Artikelnummer. 13473079 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1,000 reactions
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13473079 1,000 reactions 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13473079 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4462263
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Diese Lösung reduziert den Zeit- und Kostenaufwand im Zusammenhang mit Screening-Proben im Vergleich zu den derzeit verfügbaren Methoden erheblich.
Applied Biosystems™ Protein Thermal Shift™ Kits enthalten einen Farbstoff, der an exponierte hydrophobe Rückstände bindet, um die thermische Stabilität von Proteinen mit einem Echtzeit-PCR-Instrument zu überwachen, Pufferbedingungen zu identifizieren, die das Protein von Interesse stabilisieren, oder Liganden für Verbindungen zu screenen, die das Protein von Interesse binden.
Sparen Sie Zeit und Geld mit Proben-Screening: Diese Lösung reduziert den Zeit- und Kostenaufwand im Zusammenhang mit Screening-Proben im Vergleich zu den derzeit verfügbaren Methoden erheblich.
Zwei Kits zur Auswahl: Das Protein Thermal Shift™ Dye Kit enthält den Farbstoff und Puffer für die Durchführung von Protein-Thermal-Shift-Experimenten, ausreichend für bis zu 1000 Reaktionen. Das Protein Thermal Shift™ Starter-Kit enthält das Farb-Kit sowie ein Kontrollprotein und einen Kontrollliganden für Testexperimente und Fehlersuche. Die Bestandteile des Protein Thermal Shift™ Starter-Kits sind in zwei Schachteln verpackt, eine für die Lagerung bei -20°C und die andere bei 4 °C für maximale Flexibilität bei der Reagenzienformulierung.
Vereinfachen Sie Ihre Analysen mit der Protein Thermal Shift™ Software: Unsere komplette Protein Thermal Shift™-Lösung umfasst Analysesoftware, die mit den aus fünf unserer Echtzeit-PCR-Systeme generierten Laufdateien kompatibel ist: StepOne™ Real-Time PCR-System, StepOnePlus™ Real-Time PCR-System, 7500 Fast Real-Time-PCR-System und ViiA™ 7 Real-Time-PCR-System.
  • Screening von Proben für relative Proteintemperaturstabilität
  • Screening von Molekülen (z. B. Wirkstoffkandidaten aus kleinen Molekülen, fragmentbasierte Bibliotheken und Antikörper) für die Bindung von Liganden an Proteine mit hohem Durchsatz
  • Screening von Proben auf Stabilitätsänderungen nach Proteinpunktmutationen oder -modifikationen
  • Systematische Identifizierung von geeigneten/optimalen Pufferbedingungen für die Messung von Protein-Ligand-Interaktionen, die Herstellung stabiler Proteinpräparate, die Proteinkristallisation und die Lagerung von Proteinen
  • Schnelle QK-Proteinpräprationen gewährleisten die Proteinintegrität und/oder -reinheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Farbstoff und Puffer bei 18 °C bis 25 °C lagern
Kontroll-Ligand und Kontrollprotein bei -15 °C bis -25 °C lagern.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
PCR-Methode qPCR
Verfahren Fluoreszenzintensitätsmessung
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, 7500 System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System
Kittyp Starter-Kit
Produktlinie Protein Thermal Shift
Menge 1,000 reactions
Zielspezifität Nicht zielspezifisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protein Thermal Shift
Anzahl Reaktionen 1000 Reaktionen
Probentyp Protein