Learn More
Applied Biosystems™ StepOne™ Real-Time PCR System Spectral Calibration Kit (48 well)
Artikelnummer. 10321415 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10321415 1 kit 1 Stück
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10321415
Marke: Applied Biosystems™ 4371433
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Enthält drei 48 Well-Reaktionsplatten – eine Hintergrundplatte und zwei mit Farbstoffstandards (Platten I & II). Plate I contains FAM, JOE and ROX; Platte II enthält SYBR™ Green I und VIC.
Dieses anwenderfreundliche Kit erzeugt die reinen Farbstoffspektren und Mehrkomponenten-Werte für die Farbstoffe FAM™/SYBR™ Green I, VIC™/JOE™ und ROX™ auf dem StepOnePlus™ Echtzeit-PCR-System.
Das Applied Biosystems™ StepOne™ Real-Time PCR System Spectral Calibration Kit enthält eine Hintergrundplatte und drei vorbeladene schnelle optische 48 Well-Reaktionsplatten mit fünf Farbstoffstandards.
  • Anwenderfreundlich
  • Genaue Unterscheidung des Fluoreszenzsignals der einzelnen Farbstoffe im Reaktionsgemisch
  • Enthält den passiven Standard-Referenzfarbstoff I für die Signalnormierung in allen Echtzeit- und Endpunkt-Reaktionen
Bestellinformation
Trockeneisversand; Lagerung bei -15 ° bis 25 °C; lichtgeschützt lagern; Verfalldatum: 12 Monate ab Lieferdatum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält drei 48-Well-Reaktionsplatten, eine Hintergrundplatte sowie zwei mit Farbstoffstandards (Platten I und II). Platte I enthält FAM, JOE und ROX; Platte II enthält SYBR™ Green I und VIC.
Bei -15 bis 25 °C lagern. Vor Licht schützen.
Ablaufdatum: 12 Monate ab Lieferdatum.
Kalibrierter Farbstoff FAM, JOE, ROX, VIC, SYBR™ Green
Zur Verwendung mit (Geräte) StepOne™, Schnellmodus, StepOne™, Standardmodus
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Produktlinie StepOne
Produkttyp Kit für Spektralkalibrierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Versandbedingung Trockeneis
Menge 1 kit
Kalibrierungsart Spektralkalibrierung