Learn More
Applied Biosystems™ System 9700 Networking Software Expansion Kit
Artikelnummer. 12183851 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
:
Netzwerksoftware-Erweiterungskit
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12183851
Marke: Applied Biosystems™ 4332266
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Software-Update für Netzwerksoftware-Erweiterungskit 4332267, 9700.
Benötigt
233 MHz-Prozessor oder höher, 60 MB freier Speicherplatz, 128 MB RAM, Microsoft Windows 95/98, NT, 2000
Erweitert die vorhandene System 9700-Netzwerksoftware
Anwendungsbereiche: 0,5 ml GeneAmp™ PCR-System 9700, Aluminium 96-Well GeneAmp PCR-System 9700, Auto-Lid Dual 384-Well GeneAmp PCR-System 9700, Dual 384-Well GeneAmp PCR-System 9700, vergoldetes 96-Well GeneAmp PCR-System 9700, Silver 96-Well GeneAmp PCR-System 9700, System 9700 Netzwerksoftware
Genexpressionsanalyse & Genotypisierung, Genotypisierung & genomisches Profiling, PCR, PCR & Echtzeit-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Software-Update für Netzwerksoftware-Erweiterungskit 4332267, 9700.
Zur Verwendung mit (Geräte) GeneAmp 9700
Softwaretyp Software
Produkttyp Software-Erweiterungskit
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR
Versandbedingung Raumtemperatur
Betriebssystem Windows 2000, Windows 98, Windows 95, Windows NT
Menge 1 kit
Hauptspeicher 128 MB RAM