Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Schneller Advanced Master-Mix
Artikelnummer. 13418456 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 Set
1 Stück
10 Milliliter
5 Stück
50 Milliliter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13418456 1 x 50 ml 50 Milliliter
13428456 1 x 1 ml 1 Milliliter
11380912 1 x 5 ml 1 Stück
12634225 2 x 5 ml 10 Milliliter
13438456 5 x 5 ml 5 Stück
13448456 10 x 5 ml 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Product Code. 13418456 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. 4444558
Schwerpunkt: Regenerative Therapien
Verwenden Sie den Aktionscode 28027
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ schneller fortschrittlicher Mastermix wurde entwickelt, um die Leistungsfähigkeit konventioneller Mastermixe zu erreichen bzw. zu übertreffen, insbesondere hinsichtlich kürzerer Laufzeiten (<40 Minuten).
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in less time on an array of qPCR instrument platforms. It provides best in class performance, including the widest quantifiable range, in both single and duplex reactions, even with challenging targets. TaqMan Fast Advanced Master Mix contains AmpliTaq Fast DNA Polymerase, uracil-N-glycosylase (UNG), dNTPs with dUTP, ROX dye (passive reference), and optimized buffer components. It is supplied at a 2X concentration.
TaqMan Fast Advanced Master Mix enthält AmpliTaq Fast DNA-Polymerase, Uracil-N Glycosylase (UNG), dNTPs mit dUTP, ROX Farbstoff (passive Referenz) und optimierte Pufferkomponenten. Es wird mit einer 2-fachen Konzentration geliefert.
Zu den Merkmalen des TaqMan Fast Advanced Master Mix gehören:
  • Erstklassige Leistung: überlegene Empfindlichkeit, Genauigkeit, hoher Dynamikbereich sowie überlegene Spezifität im Vergleich zu herkömmlichen Mischungen im Standardmodus
  • Ausgelegt für verbesserte Stabilität im Labor: in vorbereiteten Reaktionen bei Raumtemperatur bis zu 72 Stunden stabil.
  • Optimiert für das Multiplexing: validiert für den Duplexbetrieb mit exogenen und endogenen internen Positivkontroll-Assays
  • Reduzierte Laufzeiten: optimiert für den Schnellmodus schneller Instrumente sowie für Schnellzyklusbedingungen bei Standardinstrumenten
  • Nahtlose Übergänge in Ihre Experimente: validiert durch Applied Biosystems TaqMan Assays für die Genexpression und microRNAs sowie TaqMan Array Micro Fluidic Cards
Leistungsverhalten der Spitzenklasse
TaqMan Fast Advanced Master Mix wurde entwickelt, um eine Leistung zu bieten, die der von Standard-Master-Mixes entspricht oder diese übersteigt. Er wurde mit den Standard- und schnellen Master Mix-Optionen führender Anbieter verglichen, um überragende Leistungen bei der Empfindlichkeit, Genauigkeit, im Dynamikbereich und bei der Spezifität zu gewährleisten. Der Dynamikbereich des TaqMan Fast Advanced Master Mix (bis zu 7 Protokolle) ist der branchenweit größte. Die nachstehende Abbildung illustriert die hervorragende Sensitivität des Mix als einen Vergleich zwischen CT-Werten des TaqMan Fast Advanced Master Mix mit denen des TaqMan Universal PCR Master Mixs, verteilt über eine Bandbreite an Genexpressionsassays.
Stabilität unter Laborbedingungen für vereinfachte Handhabung bei hohem Durchsatz
Der TaqMan Fast Advanced Master Mix wurde entwickelt, um in vorgefertigten Reaktionen ein hohes Leistungsniveau für bis zu 72 Stunden zu ermöglichen. Die Stabilität dieses Mix bietet Anwendern von Liquid-Handling-Systemen hohen Durchsatzes die Gewissheit, dass erzielte Ergebnisse der ersten Platte mit denen der letzten Platte konsistent sind. Die nachstehende Abbildung zeigt einen Assay, der nach Zusammenstellung (Zeit 0) sowie einer Inkubationszeit von 72 Stunden bei 30 °C ausgeführt wurde, um mögliche Extremsituationen unter Raumtemperatur zu simulieren.
Bei geringerem Durchsatz bietet die verbesserte Stabilität des Master Mix insgesamt mehr Komfort, da es nicht mehr darauf ankommt, die Platten sofort nach Zusammenstellung zu bearbeiten.
Optimiert für Multiplexing
Uns ist bewusst, dass das Vertrauen ausschlaggebend ist, wenn es um Ihre Ergebnisse geht. Für eine erhöhte Zuverlässigkeit der Ergebnisse jedes Wells wurde der TaqMan Fast Advanced Master Mix entwickelt, der Ihnen hilft, bei Duplexreaktionen mit interner Positivkontrolle (IPC) genaue Ergebnisse zu erzielen. Die nachstehende Abbildung zeigt die Ergebnisse für das experimentelle Target β-aktin (Genname: ACTB), das in Einzel-Target-Reaktionen und Duplexreaktionen seriell verdünnt und amplifiziert wurde.
Validiert für MicroRNA-Assays
Der TaqMan Fast Advanced Master Mix wurde für die Verwendung mit mehreren Echtzeit-PCR-Anwendungen, einschließlich MicroRNA-Assays, validiert. Die Formulierung bietet eine hohe Spezifität und einen hohen Dynamikbereich – die beiden wichtigsten Leistungsattribute, die für erfolgreiche Ergebnisse bei der Arbeit mit microRNAs entscheidend sind. Die Daten in der nachstehenden Abbildung zeigen eine hervorragende PCR-Linearität über einen 6-Log-Bereich der Eingabemaske hinweg.
Reduzierte Laufzeiten bei Verwendung von Standardgeräten
Der TaqMan Fast Advanced Master Mix wurde sowohl für die Verwendung mit schnellen als auch mit Standardinstrumenten optimiert, sodass Wissenschaftler, die zurzeit noch mit Standardinstrumenten arbeiten, ebenfalls von der Leistung und Zeitersparnis dieser Mischung profitieren können.
Order Info
Versandbedingungen:Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Konzentration 2 X
Inhalt und Lagerung Enthält 1 Röhrchen (50 ml) 2x TaqMan Fast Advanced Mastermix, ausreichend für 5000 Reaktionen
TaqMan Fast Advanced Mastermix enthält AmpliTaq Fast DNA-Polymerase, Uracil-N Glycosylase (UNG), dNTPs (mit dUTP), ROX Farbstoff (passive Referenz) und optimierten Puffer.
Bei 4 °C lagern.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Form Flüssig
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase AmpliTaq Fast DNA Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System, Roche LightCycler PRO System, Bio-Rad CFX Opus 96 Real-Time PCR System
Multiplex-Funktion Duplex
Passiver Referenzfarbstoff ROX (Pre-mixed)
Produktlinie TaqMan
Produkttyp Fast Advanced Mastermix
Menge 1 x 50 ml
Versandbedingung Nasseis
Zielspezifität cDNA or gDNA only
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gene Expression, DNA Quantification, Presence/Absence, miRNA analysis
Thermostabilität 72 hr., Assembled Reaction
Wiedergabetreue (vs. Taq) 2 X
Anzahl Reaktionen 5000 Reaktionen
Probentyp DNA (genomisch), cDNA
Volumen 50 mL
Enthält dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) High