Learn More
TaqMan™, GTXpress™ TaqMan™ GTXpress™ Master-Mix
Artikelnummer. 10635975 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
10 ml
50 ml
2 x 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Milliliter
20000 Reaktionen
40000 Reaktionen
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10635975 1 ml 1 Stück
10239234 10 ml 10 Milliliter
10625975 50 ml 20000 Reaktionen
10605805 2 x 50 ml 40000 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10635975 Lieferant TaqMan™, GTXpress™ Lieferanten-Nr. 4403311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00 €
    110.65 € / 1 Stück
    Sparen 54.35 €
    32% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Enthält 2 x 50 ml TaqMan™ GTXpress™ Mastermix (2X-Mastermix mit AmpliTaq™ schnelle DNA-Polymerase, UP, dNTPs, Tracking-Farbstoff und ROX™ Farbstoff).
Kombiniert AmpliTaq™ schnelle DNA-Polymerase, UP, dNTPs, Tracking-Farbstoff und ROX™-Farbstoff in einem praktischen Einzelfläschchen.
TaqMan™ GTXpress™ Mastermix liefert präzise Genotypisierungsergebnisse mit robuster Leistung in weniger als 50 Minuten. Das 100 ml-Paket (2 x 50 ml) enthält Reagenzien, die für die Durchführung von 40.000 PCR-Reaktionen ausreichen (5 μl/Rea
  • Kompatibel mit Fast- und Standard-Thermocycling-Bedingungen
  • Vorgemische Komponenten, die bei 2 °C bis 8 °C gelagert werden, reduzieren erheblich die Assay-Vorbereitungszeit
  • Validiert mit allen Arten von Applied Biosystems™ TaqMan™ Genotypisierungsassays
  • Bei schlecht amplifizierten Reaktionen oder Reaktionen mit begrenzter Probenmenge können erweiterte PCR-Zyklen zum Einsatz kommen. Der TaqMan™ GTXpress™ Mastermix wird auch als Teil des TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kits verkauft, das innerhalb von 5 Min. für die PCR bereite DNA aus einer Vielzahl von Proben, von Blut über Tupfer bis hin zu Pflanzengewebe, liefert. Weitere Informationen zum TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit finden Sie im Applied Biosystems™ TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit-Protokoll.
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Enthält 1 ml TaqMan™ GTXpress™ Mastergemisch (2x) mit AmpliTaq™ schneller DNA-Polymerase, UP, dNTPs, Trackingfarbstoff und ROX™ Farbstoff). Ausreichend für 400 Reaktionen. Bei 2–8 °C lagern.
Garantierte Mindesthaltbarkeit 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und COfA aufgedruckt).
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Ein Fläschchen
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase AmpliTaq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell oder standardmäßig
Verfahren SNP-Genotypisierung (Echtzeit-PCR basiert)
Zur Verwendung mit (Geräte) QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™ Standard Mode, StepOne™ Schnellmodus
Genotypisierungsziel SNPs (Unbekannt oder Zahlreich), SNPs (Bekannt)
Passiver Referenzfarbstoff ROX (vorgemischt)
Produktlinie GTXpress, TaqMan
Produkttyp Master Mix
Reinheits- oder Qualitätsgrad Ur (Ultrarein)
Menge 1 ml
Versandbedingung Nasseis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genotypisierung
Wiedergabetreue (vs. Taq) 2 X
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 40.000 Reaktionen
Probentyp DNA (genomisch), Sample-to-SNP™ Kit Lysate
Volumen 100 ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.