Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universaler Mastermix II, mit UNG
Artikelnummer. 10410355 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 PCS
2 PCS
5 PCS
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10410355 2 x 5 ml 2 PCS
10136904 1 x 1 ml 1 Stück
10402655 1 x 5 ml 1 Stück
10420355 5 x 5 ml 5 PCS
10258414 10 x 5 ml 10 PCS
10136714 1 x 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10410355 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4440044
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt
Primer, Sonden, Template, Wasser
TaqMan™ universeller Mastermix II ist eine praktische Mischung der Komponenten (außer Primern, Sonden, Template & Wasser), die für eine Echtzeit-Polymerasekettenreaktion (PCR) erforderlich sind.
  • TaqMan™ universeller Mastermix II wird als 2X-Konzentrat geliefert und enthält AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase, UP (ultrarein); dNTPs (mit dUTP); ROX™ Passivreferenzfarbstoff; Uracil-N-Glycosylase (UNG); optimierte Pufferkomponenten
  • TaqMan™ universeller Mastermix II wurde für die Verwendung mit Primern und TaqMan™ Sonden optimiert, die nach den Richtlinien von Life Technologies entwickelt wurden
  • Der Mastermix kann mit kundenspezifischen TaqMan™ Assays oder mit voroptimierten Assays wie TaqMan™ Genexpressionsassays, TaqMan™ MicroRNA-Assays, TaqMan™ Medikamentenstoffwechsel Genotypisierungsassays und TaqMan™ SNP-Genotypisierungsassays verwendet werden
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage. Versandbedingungen: Nasses Eis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2 X
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern.
Garantierte Mindesthaltbarkeit 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und CofA aufgedruckt).
Nachweisverfahren Primer-Sonde
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7300 System, 7500 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus, ViiA™ 7 System
Passiver Referenzfarbstoff ROX (vorgemischt)
Produktlinie TaqMan
Produkttyp Universeller Mastermix II
Reinheits- oder Qualitätsgrad Ur (Ultrarein)
Menge 2 x 5 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression, Genotypisierung, miRNA analysis
Wiedergabetreue (vs. Taq) 2 X
Probentyp DNA (genomisch), cDNA
Volumen 10 mL