Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universaler Mastermix II, mit UNG
Artikelnummer. p-4919405 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 PCS
2 PCS
5 PCS
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10136904
Marke: Applied Biosystems™ 4440042
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt
Primer, Sonden, Template, Wasser
TaqMan™ universeller Mastermix II ist eine praktische Mischung der Komponenten (außer Primern, Sonden, Template & Wasser), die für eine Echtzeit-Polymerasekettenreaktion (PCR) erforderlich sind.
  • TaqMan™ universeller Mastermix II wird als 2X-Konzentrat geliefert und enthält AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase, UP (ultrarein); dNTPs (mit dUTP); ROX™ Passivreferenzfarbstoff; Uracil-N-Glycosylase (UNG); optimierte Pufferkomponenten
  • TaqMan™ universeller Mastermix II wurde für die Verwendung mit Primern und TaqMan™ Sonden optimiert, die nach den Richtlinien von Life Technologies entwickelt wurden
  • Der Mastermix kann mit kundenspezifischen TaqMan™ Assays oder mit voroptimierten Assays wie TaqMan™ Genexpressionsassays, TaqMan™ MicroRNA-Assays, TaqMan™ Medikamentenstoffwechsel Genotypisierungsassays und TaqMan™ SNP-Genotypisierungsassays verwendet werden
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage. Versandbedingungen: Nasses Eis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Konzentration 2 X
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern.
Garantierte Mindesthaltbarkeit 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und CofA aufgedruckt).
Nachweisverfahren Primer-Sonde
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7300 System, 7500 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus, ViiA™ 7 System
Passiver Referenzfarbstoff ROX (vorgemischt)
Produktlinie TaqMan
Produkttyp Universeller Mastermix II
Reinheits- oder Qualitätsgrad Ur (Ultrarein)
Menge 1 x 1 ml
Versandbedingung Nasseis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression, Genotypisierung, miRNA-Analyse
Wiedergabetreue (vs. Taq) 2 X
Probentyp DNA (genomisch), cDNA
Volumen 1 mL