Learn More
Applied Biosystems™ True Allele™ PCR Premix
Artikelnummer. 10732687 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10732687 1 kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10732687 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 403061
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
10 Röhrchen, die jeweils 1,8 ml der True Allele™ PCR-Fertigmischung enthalten, ausreichend, um 2.000 PCR-Amplifikationen von je 15 μl durchzuführen.
Entwickelt für die spezifische Amplifikation von Mikrosatellitenmarkern
Applied Biosystems True Allele PCR Premix is a PCR master mix that contains AmpliTaq Gold DNA Polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer. It is intended for use with the ABI PRISM Linkage Mapping Set. True Allele PCR Premix has been optimized for strong, specific PCR amplification of microsatellite markers.
Applied Biosystems True Allele PCR-Fertigmischung ist ein PCR-Master Mix, der AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, dNTPs, MgCl2 und Puffer enthält. Konzipiert für die Verwendung mit dem ABI PRISM genetischen Kartierungsset. True Allele PCR-Fertigmischung wurde für eine starke, spezifische PCR-Amplifikation von Mikrosatellitenmarkern optimiert.
Begleitprodukte:
ABI PRISM™ Linkage Mapping Set
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Genotypisierung und Genomprofilierung, Mikrosatellitenanalyse, PCR, PCR und Real-Time PCR, PCR-Genotypisierung
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 U/μL
Inhalt und Lagerung Enthält 10 Röhrchen mit je 1,8 ml True Allele™ PCR-Vorgemisch, ausreichend für 2.000 PCR-Amplifikationen von je 15 μl.
Lagerung bei –15 °C bis –30 °C.
Format Tube
Polymerase AmpliTaq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Exonukleaseaktivität 5' – 3'
Produkttyp PCR-Vormischung
Menge 1 kit
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heißstart-PCR
Wiedergabetreue (vs. Taq) 1X
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 2000 Reaktionen
Reaktionsformat Separate Komponenten
Größe (Endprodukt) 5 kb oder weniger
Ausgangsmaterial DNA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.