Learn More
Applied Biosystems™ VIC™ Dye Calibration Plate, Fast 96-well
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Die Farbstoffkalibrierung sollte nach dem Lampenwechsel durchgeführt werden. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
Die Farbstoffkalibrierung sollte nach dem Lampenwechsel durchgeführt werden. Vollständige Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
Bestellinformation
Trockeneisversand; Lagerung im Tiefkühlgerät (-5 °C bis -30 °C)
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei –20 °C ± 5 °C lagern |
| Kalibrierter Farbstoff | VIC |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx |
| Produkttyp | Farbstoff-Kalibrierungsplatte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Real Time PCR (qPCR) |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Menge | 1 x 96-Well-Platten |
| Kalibrierungsart | Spektralkalibrierung |
Für In-vitro-Diagnostik.