Learn More
Apraclonidin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30180358
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180358 5 mg 5 Milligramm
30179948 25 mg 25 Milligramm
30180354 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30180358 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA7294005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73218-79-8
Summenformel C9 H10 Cl2 N4 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 281.57
Synonym 1,4-Benzenediamine, 2,6-dichloro-N1-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, hydrochloride (1:1), 1,4-Benzenediamine, 2,6-dichloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, monohydrochloride (9CI), 1,4-Benzenediamine, 2,6-dichloro-N1-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, monohydrochloride, AL 02145, ALO 2145, Aplonidine hydrochloride, Apraclonidine hydrochloride, Iopidine, p-Aminoclonidine monohydrochloride
IUPAC-Name 2,6-Dichlor-1-N-(4,5-Dihydro-1H-Imidazol-2-yl)Benzol-1,4-Diamin; Hydrochlorid
SMILES Cl.Nc1cc(Cl)c(NC2=NCCN2)c(Cl)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Apraclonidine Hydrochloride
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Apraclonidine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C9H10Cl2N4.ClH/c10-6-3-5(12)4-7(11)8(6)15-9-13-1-2-14-9;/h3-4H,1-2,12H2,(H2,13,14,15);1H
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Forensik
Menge 5 mg
Formelmasse 280.0049