Learn More
Aprotinin From Bovine Lung
Artikelnummer. p-7076793 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15835258 10 mg 10 Milligramm
15845258 25 mg 25 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15835258
Marke: Thermo Scientific J11388.MA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Useful protease inhibitor against kallikrein, trypsin, plasmin and chymotrypsin. Thermo Scientific™ Aprotinin From Bovine Lung is not effective against papain. | 6511.44 g/mol
A useful protease inhibitor against kallikrein, trypsin, plasmin and chymotrypsin. Not effective against papain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Activity: 5100 to 7300 Kallikrein inhibitor U/mg protein
  • Molecular Formula: C284H432N84O79S7
  • MDLNumber: MFCD00130541
  • CAS: 9087-70-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 to 2 mg/mL (Soluble in 0.01 M HEPES)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protease Inhibition
Molekulargewicht 6511.44
Name Aprotinin
pH-Bereich 8
Reinigungsverfahren Gel filtration
Menge 10 mg
Quelle Bovine lung
Lagerungsbedingungen 4°C
Verpackung Plastic bottle
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥95%