missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APRT Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18600782 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18600782 0.02 mL 0.02 Milliliter
18605992 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18600782

Marke: Novus Biologicals NBP2927310.02ml

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

APRT Polyclonal antibody specifically detects APRT in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen APRT
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gen-Alias adenine phosphoribosyltransferase, AMP, AMP diphosphorylase, AMP pyrophosphorylase, DKFZp686D13177, EC 2.4.2.7, MGC125856, MGC125857, MGC129961, transphosphoribosidase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-180 of human APRT (NP_000476.1). MADSELQLVEQRIRSFPDFPTPGVVFRDISPVLKDPASFRAAIGLLARHLKATHGGRIDYIAGLDSRGFLFGPSLAQELGLGCVLIRKRGKLPGPTLWASYSLEYGKAELEIQKDALEPGQRVVVVDDLLATGGTMNAACELLGRLQAEVLECVSLVELTSLKGREKLAPVPFFSLLQYE
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 353
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.