missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Aprutumab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30284192
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30284192 100 μg 100 Mikrogramm
30283469 1 mg -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30284192

Marke: Invitrogen™ MA558315

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Monoclonal Antibody

For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.

Aprutumab is a biosimilar that targets FGFR2. FGFR2 is a member of the fibroblast growth factor receptor family. It is a tyrosine-protein kinase that acts as a cell-surface receptor for fibroblast growth factors and plays a central role in the regulation of cell proliferation, differentiation, migration, apoptosis, and embryonic development. FGFR family members differ from one another in their ligand affinities and tissue distribution. A full-length representative protein consists of an extracellular region, composed of three immunoglobulin-like domains, a single hydrophobic membrane-spanning segment and a cytoplasmic tyrosine kinase domain. Mutations in this gene are associated with Crouzon syndrome, Pfeiffer syndrome, Craniosynostosis, Apert syndrome, Jackson-Weiss syndrome, Beare-Stevenson cutis gyrata syndrome, Saethre-Chotzen syndrome, and syndromic craniosynostosis. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been noted for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Aprutumab
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Gen-Alias BAY 1179470
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.