Learn More
Labcon™ APT™ Automation Pipette Tips for Biomek™ Instruments Workstations
Artikelnummer. 17537966
Click to view available options
Format:
Nachfüllpackung
Rack, 96
Packungsgröße:
4800 Stück
5376 Stück
Artikelnummer. 17537966
Marke: Labcon™ 80156900089
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Use these 50 μL automation pipette tips for Biomek™ Instruments or other automated pipette workstations.
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 50 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Magenta
Gestellfarbe Durchsichtig
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 38,4 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI
Reinigungsnachweise ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei
Format Rack, 96
Menge 960 Spitzen/Packung, 5 Packungen/Karton
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Automated Pipette System
Skala Nein
Produktlinie APT
Material Polypropylenharz