missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apyramide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16420656
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
20 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16420656 20 mg
16452328 5 mg
16400139 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16420656 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYU00046

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Apyramide is an anti-inflammatory agent (NSAID) and behaves as a prodrug of indomethacin (HY-14397). Indomethacin is a potent, blood-brain permeable and nonselective inhibitor of COX1 and COX2.

Apyramide is an anti-inflammatory agent (NSAID) and behaves as a prodrug of indomethacin (HY-14397). Indomethacin is a potent, blood-brain permeable and nonselective inhibitor of COX1 and COX2.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Apyramide
CAS 68483-33-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H23ClN2O5
Menge 20 mg
SMILES O=C(OC1=CC=C(NC(C)=O)C=C1)CC2=C(C)N(C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O)C4=C2C=C(OC)C=C4
Molekulargewicht (g/mol) 490.93
Formelmasse 490.93
Reinheit (%) 99.06%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.