missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AQP8 Monoclonal Antibody (OTI6E6), TrueMAB™, OriGene
Beschreibung
AQP8 Monoclonal antibody specifically detects AQP8 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | AQP8 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | OTI6E6 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gen | IL2 |
| Gen-Zugriffsnummer | P60568 |
| Gen-Alias | AI255744; AQP8; AQP-8; aquaporin 8; Aquaporin8; aquaporin-8; membrane water channel; MGC93492; water channel |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?